Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca: DWK Life Sciences W986277NG
206.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Descripción
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
20 mm | |
3 ml | |
Sí | |
Rosca | |
Fenólico | |
50 mm | |
20-400 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,8 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |