Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca: DWK Life Sciences W986273NG
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Descripción
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
13 mm | |
0,3 ml | |
Sí | |
Rosca | |
Fenólico | |
35 mm | |
13-425 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,1 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |