Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Marca: DWK Life Sciences 239209
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El tapón de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie transparente para escribir en el tapón
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
Especificaciones
Blanco | |
144 cajas | |
ISO 9001 | |
Frasco redondo |
Polipropileno | |
24-400 | |
Tapón de polipropileno | |
Polivinilo |