Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno y exterior de PTFE Wheaton™
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
Marca: DWK Life Sciences 239239
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
- El exterior de PTFE y revestimiento de espuma de polietileno ofrece resistencia química
- La espuma de polietileno proporciona propiedades de sellado y compresibilidad
- Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
- Para su uso con viales o frascos de vidrio
- Polipropileno
- Tapón de rosca
- Blanco
Especificaciones
Blanco | |
72 cajas | |
ISO 9001 | |
Espuma de polietileno |
Polipropileno | |
45-400 | |
Vial o frasco de vidrio |