Learn More
3M™ Mono de protección
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Panel trasero transpirable para ayudar a mejorar la ventilación del aire y reducir la acumulación de calor.
- Los puños tejidos proporcionan un suave cierre en la muñeca para una mayor comodidad en comparación con los cierres elásticos.
- Cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Cremallera de doble sentido con cubrecremallera hermético para mayor comodidad y para ayudar a proporcionar protección adicional.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | L |
Sexo | Unisex |
Color | Azul, Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de manguito | Tejido |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Esterilidad | No estéril |
Clase de protección | Categoría III |