Learn More
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Descripción
- Ideal para aplicaciones de higiene
- 100 % polipropileno suave, transpirable y ligero
- Cierre de cremallera
- Bolsillo interno
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Zip |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Resistencia | Líquidos y polvo no peligrosos, Dust |
Tipo de costura | Con costura doble |