Learn More
Mutexil™ Tapas de pinza de protección blancas no tejidas.
Non-woven protective clip caps feature an encapsulated elastic headband in soft poly thread for worker comfort.
53.00€ - 76.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de protección |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Cantidad | 1000/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11745473
|
Mutexil™
4561330 |
20 in. |
53.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11725463
|
Mutexil™
3322060 |
19 in. |
76.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Polipropileno
- Desechables
- Estilo bouffant.
- Plisado
- Blanco
Especificaciones
Tapón de protección | |
Blanco | |
Single-use | |
1000/paq. |