Learn More
3M™ White Polyethylene Laminate Category I Protective Coveralls
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
4X-Large
4X-Large/5X-Large
L
Large/X-Large
M
Small
XL
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Hood Type | 2 paneles |
Esterilidad | No estéril |
Clase de protección | Categoría I |