Learn More
3M™ White Polypropylene/Polyethylene Laminate Film Category III Protective Coveralls
Click to view available options
Tamaño:
XL
2XL
3XL
4X-Large
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 4X-Large |
Sexo | Unisex |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Hood Type | 2 paneles |
Esterilidad | No estéril |
Clase de protección | Categoría III |