Learn More
CORNING GOSSELIN™ Recipiente blanco de polipropileno con tapón de rosca
El recipiente blanco de PP blanco, con tapón de rosca CORNING GOSSELIN™ es resistente a roturas y está disponible en diferentes tamaños para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.
183.75€ - 194.88€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12327487
|
CORNING GOSSELIN™
PV125-01 |
125 mL |
194.88€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12357487
|
CORNING GOSSELIN™
PV500-01 |
500 mL |
183.75€
paquete de 90 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Construcción de polipropileno (PP) resistente a roturas
- Blanco o marfil
- Tapón de rosca
- Montado
Especificaciones
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
Blanco |