Learn More
Buerkle™ Bidones de polipropileno blanco con tapón de rosca
Se vacía completamente sin retención de residuos. Los tubos de polipropileno de color blanco con tapón de rosca Buerkle™ no dejan pasar la luz, son esterilizables y resultan adecuados para su uso con productos alimenticios.
0.85€ - 6.40€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Color del tapón | Blanco |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Forma | Forma redonda |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15365607
|
Buerkle™
6214-0012 |
12 mL |
5.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11837852
|
Buerkle™
6214-0025 |
25 mL |
0.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11847852
|
Buerkle™
6214-0060 |
60 ml |
1.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11878272
|
Buerkle™
6214-0090 |
90 ml |
1.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11857852
|
Buerkle™
6214-0125 |
125 mL |
1.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11857792
|
Buerkle™
6214-0250 |
250 mL |
2.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11867852
|
Buerkle™
6214-0600 |
625 ml |
2.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15336438
|
Buerkle™
6214-1000 |
1000 ml |
6.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Recipiente de polipropileno rentable con tapón de rosca. Se vacía completamente sin retención de residuos.- Impermeable a la luz
- Apto para su uso con alimentos
- Esterilizable
Especificaciones
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |
Blanco | |
Forma redonda |