Learn More
3M™ Monos de polipropileno desechables y blancos, serie 4500
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
El mono sencillo de categoría 1 CE se ha diseñado para uso DIY doméstico, aplicaciones de mantenimiento y limpieza industrial de baja exigencia o entornos en los que la higiene y la pulcritud son fundamentales.
- Excelente solución económica para mantener al usuario limpio y seco
- Adecuados para su uso en aplicaciones no peligrosas.
- Protección transpirable y para servicios ligeros
- Tejido de polipropileno de gran resistencia y durabilidad 45gsm
- Solapa para cubrir la cremallera
- Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | 2 paneles |