Learn More
Gosselin™ Recipientes blancos para muestras con tapón rojo
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
144.06€ - 180.04€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Polipropileno |
Forma | Recto |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15458834
|
Gosselin™
TP52C-023 |
125 mL |
180.04€
paquete de 380 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15468844
|
Gosselin™
TP53C-023 |
180 mL |
144.06€
paquete de 264 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Tapón de rosca | |
Sin etiqueta |
Sí | |
Recto | |
Rojo | |
Blanco |