Learn More
Kimberly-Clark™ Paños en un rollo grande WypAll™
Si busca ahorro y versatilidad en las tareas de limpieza diarias, elija los paños en rollo grande WypAll™
249.00€ - 324.00€
Especificaciones
Material | Recrepado doble |
---|---|
Color | Blanco |
Tela | 1 capas |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Formato | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12734346
![]() |
Kimberly-Clark™
7461 |
Caja dispensadora | 250 x 415 mm | 8 cajas x 100 hojas |
324.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12605626
![]() |
Kimberly-Clark™
7452 |
Rollo grande | 340 x 320 mm | 1 rollo x 750 hojas |
249.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Para una resistencia y absorción excepcionales, elija los paños WypAll™
-
Especificaciones
Recrepado doble | |
Blanco | |
1 capas | |
No estéril |