Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Paños absorbentes, reutilizables, blancos de 1 capa. Adecuado para tareas de limpieza de dificultad media en la industria manufacturera. Los paños sean muy absorbentes y fuertes cuando estén húmedos. Absorbe el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños blanqueados.
401.00€ - 498.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Paño Wypall X70 |
---|---|
Color | Blanco |
Para utilizar con (equipo) | Dispensador de toallitas Wypall |
Tela | 1 capas |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12373790
|
Kimberly-Clark™
7867 |
380 x 420 mm | 6 paq. |
401.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12599727
|
Kimberly-Clark™
8387 |
305 x 318 mm | 912 paq. |
498.00€
paquete de 912 |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Absorbe el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños blanqueados
- La avanzada tecnología Hydroknit™
Especificaciones
Paño Wypall X70 | |
Dispensador de toallitas Wypall | |
No estéril |
Blanco | |
1 capas |