Learn More
Thermo Scientific™ Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con estos encajadores de vidrio ámbar de boca ancha.
64.25€ - 166.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Descripción | Encajadoras de vidrio ámbar |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Nivel | Tamaño del tapón | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Nivel | Tamaño del tapón | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15259079
![]() |
Thermo Scientific™
141-0060 |
60 ml | Sin procesar | 33-400 mm | 24 |
109.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
16439449
![]() |
Thermo Scientific™
241-0060 |
60 mL | Procesados | 33-400 mm | 24 |
129.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15399550
![]() |
Thermo Scientific™
341-0060 |
60 ml | contenedores | 33-400 mm | 24 |
147.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15265802
![]() |
Thermo Scientific™
341-0120 |
120 ml | contenedores | 38-400 mm | 12 |
79.95€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15299079
![]() |
Thermo Scientific™
141-0250 |
250 ml | Sin procesar | 45-400 mm | 12 |
64.25€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15239089
![]() |
Thermo Scientific™
141-0500 |
500 ml | Sin procesar | 53-400 mm | 12 |
73.20€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
13224570
![]() |
Thermo Scientific™
341-0500 |
500 ml | contenedores | 53-400 mm | 12 |
92.05€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15272200
![]() |
Thermo Scientific™
241-0950 |
950 ml | Procesados | 53-400 mm | 12 |
101.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15788128
![]() |
Thermo Scientific™
341-0950 |
950 mL | contenedores | 53-400 mm | 12 |
119.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15798128
![]() |
Thermo Scientific™
341-1250 |
1250 mL | contenedores | 70-400 mm | 6 |
166.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15708138
![]() |
Thermo Scientific™
341-2500 |
2500 mL | contenedores | 70-400 mm | 4 |
99.20€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con los encajadores de vidrio ámbar Thermo Scientific™ I-Chem™ de boca ancha. Los encajadores de boca ancha de vidrio ámbar Thermo Scientific se encuentran disponibles certificadas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
- Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
- Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
- Tamaños de entre 60 y 2500 ml
- Los tapones están ensamblados en los frascos
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
Specifica
Ámbar | |
Vidrio (tipo 3) | |
PTFE | |
Tarro | |
Tapón con parte superior cerrada |
Encajadoras de vidrio ámbar | |
Blanco | |
Ancha | |
Polipropileno |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.