Learn More
Buerkle™ Wide Mouth Containers with Handle
Container with 2.3 l and 4.4 l contents and particularly wide opening. Therefore ideal for filling with bulk goods of all kinds. Products such as spices, tea, granulates can be packaged, stored or displayed as samples in these containers. Space-saving square shape.
15.30CHF - 19.10CHF
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11813682
|
Buerkle™
0317-4400 |
4400 mL |
19.10CHF
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11803682
|
Buerkle™
0317-2300 |
2300 mL |
15.30CHF
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Safe handling with integral handle
- Transparent polyethylene provides good view of contents.
- Leakproof wide-necked lid
- 0317-2300 with tamper-evident screw cap made of blue PP, 0317-4400 with screw cap made of LDPE
Specifica
Transparent | |
1 | |
Sì | |
Larga |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.