Learn More
Buerkle™ Contenedores de HDPE de boca ancha
Código de producto. 10798164 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 l
Mantenga el contenedor en posición vertical cuando transporte líquidos.
Mantenga el contenedor en posición vertical cuando transporte líquidos.
Los contenedores de HDPE de boca ancha están indicados para el almacenamiento o transporte de líquidos, polvos o granulados. Los contenedores están fabricados con HDPE.
  • Recipiente de almacenamiento
  • Fabricado con HDPE
  • Para líquidos, polvos o gránulos
Especificaciones
Capacidad 5 L
Capacidad (métrico) 5 L
Capacidad (imperial) 1.32 gal.
Color Transparente
Descripción Contenedor de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 110 mm
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento o transporte de líquidos, polvos o granulados.
Incluye Tapón roscado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad Unitary
Transparencia Sí
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 250 mm
Tipo de producto Recipiente de boca ancha
Material del cierre HDPE
Tamaño del tapón 110 mm
Diámetro (métrico) 192 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No