Learn More
Wijs solution, Volumetric, 0.1 M ICl, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15634790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Volumétrica, 0,1 M de ICl
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7, 7790-99-0
Especificaciones
Punto de ebullición 118°C
Nombre del producto químico o material Wijs solution
Nombre de nota Volumetric, 0.1 M ICl
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <2.0000%
Cantidad 6 x 1 L
Fórmula lineal ICl
Número MDL MFCD00011354
Número UN UN2789
Beilstein 3587194
Temperatura de inflamación 40°C
Sinónimo Iodine monochloride solution, Iodine according to Wijs for the iodine value determination, Chloroiodide solution, Wijs solution
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M ICl
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.06 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Wijs solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, iodinemonochloride