Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 13 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
172.00€ - 236.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 12,975 ± 0,008 mm de DE |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 11,710 ± 0,013 mm (L × DI) |
Para utilizar con (aplicación) | Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
Grosor de la pared (métrico) | 0,64mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15328758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1385 |
203,2mm | 514-1PP-8-5 | 60 MHz | N/A | ||||
15318758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1375 |
178 mm | 514-1PP-7-5 | 60 MHz | N/A | ||||
15338758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1395 |
228,6mm | 514-1PP-9-5 | 60 MHz | N/A | ||||
15358828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1385 |
203,2mm | 514-3PP-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15348828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1375 |
178 mm | 514-3PP-7-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15378828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1395 |
228,6mm | 514-3PP-9-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15308888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1375 |
178 mm | 514-5PP-7-5 | 350 MHz | N/A | ||||
15318888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1385 |
203,2mm | 514-5PP-8-5 | 350 MHz | N/A | ||||
15328888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1395 |
228,6mm | 514-5PP-9-5 | 350 MHz | N/A | ||||
15398928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1385 |
203,2mm | 514-7PP-8-5 | 400 MHz | N/A | ||||
15308938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1395 |
228,6mm | 514-7PP-9-5 | 400 MHz | N/A | ||||
15388928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1375 |
178 mm | 514-7PP-7-5 | 400 MHz | N/A | ||||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
12,975 ± 0,008 mm de DE | |
11,710 ± 0,013 mm (L × DI) | |
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) | |
0,64mm |