Learn More
Bel-Art™ Revestimiento de tubos de muestras de FEP SP Scienceware™ Wilmad™ de 3 mm
Proporciona un entorno libre de contaminación para las investigaciones de RMN en las que se encuentran compuestos químicos corrosivos como el ácido fluorhídrico, el bifluoruro de amonio y las soluciones de hidróxido concentrado. Los revestimientos de tubos de muestras de FEP de 3 mm Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ son compatibles con los tubos de RMN Wilmad de 7 in..
Marca: Bel-Art™ 66000-0371
Descripción
- Su estructura de pared fina de fondo redondo minimiza las pérdidas de factor de llenado
- No rígido Apriete al insertarlo en el tubo de muestras.
- El tapón de PTFE se incluye con cada revestimiento.
- No se recomienda para estudios de temperatura elevada.
Especificaciones
202 mm | |
Revestimiento de tubo | |
1,50 mm | |
6003 |
FEP | |
1,95 mm | |
8 in |