Learn More
Ansell™ Guantes pesados de nitrilo marrón Winter Hyd-Tuf™ serie 52-590
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Descripción
- Revestimiento impregnado de nitrilo
- Revestimiento suave de tejido flexible
- Absorbe la transpiración y ofrece un ajuste hermético y cómodo
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado de palma impregnado
- Puño de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388: 3222, EN 511: 110 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Tamaño | 9 |
Modelo | 52-590 |
Estilo de puño de los guantes | Seguridad |
Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
Tipo de Palm | Palma recubierta |