Learn More
Thermo Scientific™ Kit de control de calidad de agua WKITS™ 1002
El kit de control de calidad de agua Thermo Scientific™ WKIT 1002 se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
Marca:  Thermo Scientific™ R4741002
528.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12946047
  • 547.00€ / cada uno
Descripción
El kit de control de calidad de agua Thermo Scientific™ WKIT 1002 se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
  • WaterBugs™ administra < 50 UFC en un solo inóculo para imitar muestras de agua
Aviso sobre pedidos:
Los reactivos son suficientes para una prueba/vial reconstituido.
Incluye:
Contenido: 9 viales de organismos conservados (3 por organismo); 9 viales de rehidratación. Escherichia coli; cepa C1, Enterobacter cloacae; ATCC™ 13047™,Proteus mirabilis; ATCC™ 12453™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de control de calidad de agua 1002
WKITS
Media Broth
3/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.