Learn More
WNT2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3H7B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno WNT2
Clon 3H7B10
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16888735
Ver documentos
Proteintech
66656-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16878735
Ver documentos
Proteintech
66656-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
WNT2 is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters.
Especificaciones
Especificaciones
WNT2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Int 1 like protein 1, Int 1 related protein, INT1L1, IRP, Protein Wnt 2, WNT2
WNT2
IgG1
Protein G
Antibody
3H7B10
Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
P09544, P21552
114487, 22413, 7472
WNT2 Fusion Protein Ag25185
Primary
-20°C
WNT2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt