Learn More
WNT2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3H7B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | WNT2 |
---|---|
Clon | 3H7B10 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16888735
|
Proteintech
66656-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16878735
|
Proteintech
66656-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
WNT2 is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters.Especificaciones
WNT2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Int 1 like protein 1, Int 1 related protein, INT1L1, IRP, Protein Wnt 2, WNT2 | |
WNT2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3H7B10 | |
Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P09544, P21552 | |
114487, 22413, 7472 | |
WNT2 Fusion Protein Ag25185 | |
Primary | |
-20°C | |
WNT2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts