Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de polialgodón para mujer
Click to view available options
Tamaño:
20
Tamaño del tórax (métrico):
108 cm
Descripción
- Con dos bolsillos inferiores y un bolsillo en el pecho
- Puños ajustados con corchetes
- Parte delantera cerrada con corchetes
- Poliéster/algodón
- Polialgodón
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio ajustada |
Tamaño | 20 |
Sexo | Mujer |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Tailored |
N.º de bolsillos | 3 |