Learn More
Brady™ Etiquetas antielectrostáticas de poliéster blanco brillante Workhorse™ B-473
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. El poliéster brillante Brady B-473 con revestimiento y adhesivo con disipación estática permanente se utiliza con la impresora BMP71.
69.65€ - 142.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1 |
---|---|
Descripción | Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Estático-disipador |
Color | Blanco |
Acabado | Satinado |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11771735
|
Brady™
114729 |
0,75 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | N/A | |||||
11707354
|
Brady™
114741 |
1 x 0,375 in. (W x H) | 500/rollo | N/A | |||||
11757354
|
Brady™
114748 |
1 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | N/A | |||||
11731745
|
Brady™
114792 |
1,5 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | N/A | |||||
11751745
|
Brady™
114851 |
0,5 x 0,275 in. (W x H) | 750/rollo | N/A | |||||
11771745
|
Brady™
114864 |
0,65 x 0,2 in. (W x H) | 750/rollo | N/A | |||||
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1 | |
Acrílico, Permanente, Estático-disipador | |
Satinado | |
ID de placa de circuitos, adhesión de disipador estático | |
0,0035 in |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Etiqueta disipadora electrostática | |
Impresora BMP™71 |