Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
- Protección general antiestática de un único uso contra salpicaduras de productos químicos, líquidos a base de agua y partículas de polvo
- Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
- Sin silicona, con bajo nivel de pelusa y tratamiento antiestático, según la norma EN 1149-5.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas |
Tamaño | M |
Sexo | Unisex |
Material | SMS antiestática |
Color | Azul |
Desechables | Reusable |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |