Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de tela WypAll™ L20
Se utilizan para tareas de limpieza general y de secado. Las toallitas de tejido Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 están fabricadas con una fibra en capas gruesa y muy absorbente que limpia rápido sin deshacerse.
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas L20 |
---|---|
Material | Tejido |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza precisa y ligera de derrames, suciedad, polvo; pulido de vidrio y superficies lisas; limpieza y secado de herramientas y manos; limpieza final tras el montaje; limpieza de áreas de preparación de alimentos |
Descripción
- Idóneo para limpiar de forma precisa y ligera derrames, suciedad, polvo; abrillantar vidrio y superficies lisas; limpieza final tras el montaje; limpieza de áreas de preparación de alimentos
- Un limpiador de vida útil limitada que utiliza la tecnología de hojas básicas AIRFLEX™
- Disponibles en forma de rollo perforado pequeño, blanco o azul, para su uso en zonas con un alto volumen de trabajo
Especificaciones
Toallitas L20 | |
Tejido | |
Blanco | |
Limpieza precisa y ligera de derrames, suciedad, polvo; pulido de vidrio y superficies lisas; limpieza y secado de herramientas y manos; limpieza final tras el montaje; limpieza de áreas de preparación de alimentos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kimberly-Clark™ Toallitas de tela WypAll™ L20