Learn More
Klever X-Change (cabezal de corte más ancho con raspador)
La hoja empotrada del X-Change (cabezal de corte más ancho con raspador) reduce las lesiones por corte y los productos dañados.
173.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más |
---|---|
Desechables | No |
Esterilidad | No estéril |
Incluye | Raspador |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17729007
|
Klever
KCJ-XC-35B |
Azul |
173.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17739007
|
Klever
KCJ-XC-35G |
Naranja |
173.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17749007
|
Klever
KCJ-XC-35R |
Rojo |
173.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17759007
|
Klever
KCJ-XC-35Y |
Amarillo |
173.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
- El mango ergonómico de «tacto suave» reduce la fatiga y el estrés de la mano.
- Divisor de cinta innovador.
- Polímeros plásticos avanzados.
- Nivel de seguridad más alto.
- Cabezal intercambiable y reemplazable.
Specifications
Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más | |
No | |
No estéril | |
Raspador |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction