Learn More
Cytiva Columna XK Superose™ 4 Fast Flow
Preenvasada con Superose™ 4 FF, una matriz de agarosa al 4 % altamente entrecruzada que proporciona una estabilidad física y unas cualidades cromatográficas excelentes
Marca: Cytiva 29268020
Descripción
- Desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de alto rendimiento de las separaciones industriales de procesos
- Permite el procesamiento rápido de grandes volúmenes, por lo que estas resinas son una excelente elección para su uso a escala de proceso
- La rigidez permite altos caudales que proporcionan una buena resolución en una cantidad mínima de tiempo
- Bajas interacciones no específicas y excelentes recuperaciones
- Satisface las demandas industriales con seguridad de suministro, además de con apoyo técnico y reglamentario integrales
Especificaciones
90 μm | |
De 76 a 130 ml | |
16 mm | |
Entre 380 y 650 mm | |
De 2 a 12 | |
Sepharose™ 4 Fast Flow |
Sistemas de cromatografía de bombas independientes | |
Superose Pre-packed Column | |
Cromatografía de intercambio iónico | |
5 bares (72,5 psi) | |
1 adaptador | |
Columna para XC |
Seguridad y manipulación
- Sepharose 4 Fast Flow, XK 16/70
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol