Learn More
XPO6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | XPO6 |
---|---|
Concentración | 0.45 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16888463
|
Proteintech
11408-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16878463
|
Proteintech
11408-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the importin-beta family. Members of this family are regulated by the GTPase Ran to mediate transport of cargo across the nuclear envelope. This protein has been shown to mediate nuclear export of profilin-actin complexes. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 14. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode different protein isoforms.Especificaciones
XPO6 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q924Z6, Q96QU8 | |
23214, 293476, 74204 | |
XPO6 Fusion Protein Ag1898 | |
Primary | |
-20°C | |
XPO6 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EXP6, exportin 6, KIAA0370, Ran binding protein 20, RANBP20, XPO6 | |
Xpo6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |