Learn More
Corning™ Núcleo de congelación XT para estación de trabajo CoolBox™ XT
BIOPHARMA
Permite la refrigeración continua ininterrumpida. El núcleo de congelación Corning™ XT para la estación de trabajo CoolBox™ XT proporciona una fuente de refrigeración en la estación de trabajo CoolBox XT cuando el módulo de placas y tubos termoconductor CoolRack o CoolSink se coloca en la parte superior.
Marca:  Corning™ 432082
259.86 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15572851
  • 277.00€ / cada uno
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Núcleo de congelación XT para CoolBox XT, para bajo 0°C, un segundo núcleo permite la refrigeración continua ininterrumpida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Núcleo de congelación XT
1/Paq.
Mantienen la temperatura de la muestra
16,2 x 12,1 x 6,1 cm (6,3 x 4,7 x 2,1 in.)
Azul
1/Cs.
Estación de trabajo CoolBox XT