Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad serie XV100
Protección ocular muy económica con una lente única envolvente para una gran protección y visión periférica.
6.00€ - 9.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 1, de conformidad con la directiva del Consejo 89/686/CEE y las enmiendas asociadas, NIOSH 1979 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección, servicios públicos, fabricación ligera y pesada, biotecnología, construcción naval, construcción, fabricación de automóviles |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Color de marco | Tinción de lente | LensType | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color de marco | Tinción de lente | LensType | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12677443
|
Honeywell™
1028860 |
Transparente | Transparente |
9.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15826655
|
Honeywell™
1029692 |
Gris | Gris |
6.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15816655
|
Honeywell™
1029691 |
Amarillo | Amarillo |
6.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Lente única envolvente de base 10 para una gran protección y visión periférica
- Pieza nasal universal moldeada para un ajuste sencillo
- Diseño ligero y varillas finas y moldeadas para una mayor comodidad durante todo el día
- Protegen contra impactos (45 m/seg)
- Muy adecuadas para su uso en fabricación pesada y ligera, servicios públicos, biotecnología, construcción naval, construcción y fabricación automovilística
Especificaciones
Categoría EC PPE: 1, de conformidad con la directiva del Consejo 89/686/CEE y las enmiendas asociadas, NIOSH 1979 | |
Uso general y protección, servicios públicos, fabricación ligera y pesada, biotecnología, construcción naval, construcción, fabricación de automóviles | |
Policarbonato | |
Policarbonato |