Learn More
Xilenos, grado histológico, Honeywell™
Código de producto. 15618420 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 l
Envase:
Frasco de aluminio
Tamaño de la unidad:
4 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Apto para uso histológico
  • Se utiliza comúnmente para el muestreo y procesamiento de tejidos
  • El control preciso del proceso de fabricación garantiza una uniformidad insuperable entre lotes
  • Disponible en una gran variedad de opciones de envasado (frascos de vidrio ámbar, latas de boquilla flexible de acero al carbono y latas de acero al carbono con roscas NPT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-20-7
Número MDL MFCD00077264
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xilenos
Color Incolora
Densidad 0.86 g/ml a 25 °C
Punto de ebullición 140 °C
Cantidad 4 l
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 25 °C (77 °F)
Envase Frasco de aluminio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.497
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Presión de vapor 18 mmHg (37.7 °C)
Número UN UN1307
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17 g/mol
Grado Histológico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylenes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.