Learn More
Xilenos, grado histológico, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120903 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
4 l
Envase:
Frasco de aluminio
missing translation for 'unitSize'
4 litros
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Apto para uso histológico
  • Se utiliza comúnmente para el muestreo y procesamiento de tejidos
  • El control preciso del proceso de fabricación garantiza una uniformidad insuperable entre lotes
  • Disponible en una gran variedad de opciones de envasado (frascos de vidrio ámbar, latas de boquilla flexible de acero al carbono y latas de acero al carbono con roscas NPT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7
Número MDL MFCD00077264
Specifica
Nombre del producto químico o material Xilenos
Color Incolora
Densidad 0.86 g/ml a 25 °C
Punto de ebullición 140 °C
Cantidad 4 l
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 25 °C (77 °F)
Envase Frasco de aluminio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.497
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Presión de vapor 18 mmHg (37.7 °C)
Número UN UN1307
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17 g/mol
Grado Histológico
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylenes
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consigli di prudenza
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato