Learn More
Sal tetrasódica de naranja de xilenol, indicador para titulación de metales, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Xylenol Orange tetrasodium salt |
Punto de fusión | 195°C |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.58g/mol |
Envase | Frasco de vidrio |
Color | Marrón |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Polvo o cristales |