Learn More
Xilidina Ponceau 2R, pura, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La xilidina Ponceau 2R se limita en gran medida al tricroma de Masson, donde otorga un ligero sombreado de naranja al rojo de las estructuras citoplasmáticas
Aplicación
- La xilidina Ponceau 2R es un tinte histológico utilizado principalmente para la tinción de secciones finas
- Muestra actividades cardiotóxicas y carcinógenas
- Se ha utilizado para preparar la solución Fuchsin-Ponceau para la tinción de un modelo de piel diseñado con tejido de esclerosis lateral amiotrófica
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Xylidine Ponceau 2R |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.41 |
Grado | Extra puro |
Envase | Frasco de vidrio |
Espectrometría UV | Complies |
Color | Burdeos a rojo |
Cantidad | 100 g |
Forma física | Polvo fino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Xylidine Ponceau 2R
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.