Learn More
YAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno YAP1
Clon 3A7A9
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16809185
Ver documentos
Proteintech
66900-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16899175
Ver documentos
Proteintech
66900-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The YAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The YAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
YAP1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
10413
Primary
3A7A9
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1