Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de cartón amarilla
Caja de crioconservación fabricada con cartón repelente al agua para una durabilidad prolongada.
Marca: Tenak™ TE22504
100.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada con cartón
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Se puede utilizar con una amplia gama de divisores de rejilla
Especificaciones
Amarillo | |
Cuadrada | |
136 x 136 x 50 mm |
Cartón | |
Caja criogénica |