Learn More
Cloruro de iterbio(III), solución acuosa al 35 % mín. p/p, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
66.43€ - 816.06€
CAS 10361-91-8
Fórmula molecular YbCl3
Número MDL MFCD00011288
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11310008
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042816.AD
50 mL
66.43€
50 ml
11330008
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042816.AK
250 mL
239.19€
250 ml
11320008
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042816.K2
1 L
816.06€
1 litro
Descripción
Descripción
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10361-91-8
YbCl3
MFCD00011288
Especificaciones
Ytterbium (III) chloride
Líquida
YbCl3
Soluble in water.
99.9%
Odorless
10361-91-8
(REO)
MFCD00011288
279.40 (Anhydrous)
35% min w/w aq. soln.
1.48 g/mL at 30°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de iterbio(III), solución acuosa al 35 % mín. p/p, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals