Learn More
Cloruro de iterbio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ytterbium(III) chloride hexahydrate |
Punto de fusión | 865.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
Fórmula lineal | YbCl3·6H2O |
Fieser | 16,384 |
Índice Merck | 14, 10105 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ytterbium(III) chloride hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de iterbio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido