Learn More
Oxalato de iterbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO)
Código de producto. 11312268
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51373-68-3
Fórmula molecular C6H20O22Yb2
Peso molecular (g/mol) 790.312
Número MDL MFCD00150498
Clave InChI FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131880010
Nombre IUPAC oxalato;iterbio(3+);decahidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Yb2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.29 (610.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™