Learn More
Perclorato de iterbio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410311
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13498-08-3
Fórmula molecular Cl3H2O13Yb
Peso molecular (g/mol) 489.41
Número MDL MFCD00049612
Clave InChI TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 11363421
SMILES O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 2 g
Número UN UN3211
Nombre IUPAC iterbio(3+);triperclorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.48 (471.39 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.