Learn More
Perclorato de iterbio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ytterbium(III) perchlorate |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3211 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | triperclorato de iterbio (3+) hidratado |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 579.48 (471.39 Anhydrous) |
Grado | Reactivo |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Olor | Odorless |