Learn More
Triflato de iterbio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11663009
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 54761-04-5 | C3F9O9S3Yb | 620.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54761-04-5
Fórmula molecular C3F9O9S3Yb
Peso molecular (g/mol) 620.25
Clave InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2733225
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato;iterbio(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) triflate
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 26.8 to 29% (Yb) (Complexometry)
Fórmula lineal (CF3SO3)3Yb
Índice Merck 15,10304
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.25
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0471139 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number434050050,434050010
Número de loteA0467691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number434050050,434050010
Número de loteA0462293 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number434050050,434050010
Número de loteA0443473 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/12/2023 Catalog Number434050050,434050010
Número de loteA0398594 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number434050050,434050010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ytterbium(III) triflate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Triflato de iterbio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals >