Learn More
Trifluorometanosulfonato de iterbio(III) hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051032
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252976-51-5
Fórmula molecular C3F9O9S3Yb
Peso molecular (g/mol) 620.244
Número MDL MFCD03703499
Clave InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato;iterbio(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%