Learn More
Piezas de iterbio, sublimadas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401907
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Puede contener hasta un 0,15 % de calcio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-64-4
Fórmula molecular Yb
Peso molecular (g/mol) 173.05
Número MDL MFCD00011286
Clave InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nombre IUPAC iterbio
SMILES [Yb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium
Nombre de nota May contain up to 0.15% Calcium
Color Plata a gris
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.04
Olor Odorless
Aspecto Silver Gray pieces
Densidad 6.97g/cm3