Learn More
Óxido de aluminio e itrio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471707
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
El óxido de aluminio dopado con el elemento de tierra rara itrio se utiliza en láseres de estado sólido
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12005-21-9
Número MDL MFCD00213958
Sinónimo Yttrium aluminum garnet; YAG
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium aluminum oxide
Punto de fusión 1760°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Índice de refracción 1.833
Densidad 4.65 g/mL