Learn More
Óxido de aluminio e itrio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium aluminum oxide |
Punto de fusión | 1760°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 593.62 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Índice de refracción | 1.833 |
Densidad | 4.65 g/mL |