Learn More
Lámina de itrio, 0,64 mm de grosor, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium |
Color | Gris |
Nombre de nota | Rare Earth Oxides Content |
Aspecto | Gray foil |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Olor | Odorless |
Formulario | Lámina, 0,64 mm de grosor |